Methyl 3-(5-Amino-4-cyano-2-furyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470191-5G
APOSOR470191-5GEA
916
EUR
APOSOR470191-5G
Methyl 3-(5-Amino-4-cyano-2-furyl)benzoate
Methyl 3-(5-Amino-4-cyano-2-furyl)benzoate
Formel:
C₁₃H₁₀N₂O₃ Molecular Weight: 242,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18375286 CAS-Nummer: 1261269-02-6 |