Methyl 4-(5-Amino-4-cyano-2-furyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470192-5G
APOSOR470192-5GEA
916
EUR
APOSOR470192-5G
Methyl 4-(5-Amino-4-cyano-2-furyl)benzoate
Methyl 4-(5-Amino-4-cyano-2-furyl)benzoate
Formel:
C₁₃H₁₀N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18375287 CAS-Nummer: 1261268-86-3 |