2-(2-Nitrophenyl)imidazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR470196-1G
APOSOR470196-1GEA
708
EUR
APOSOR470196-1G
2-(2-Nitrophenyl)imidazole
2-(2-Nitrophenyl)imidazole
Formel:
C₉H₇N₃O₂ Molecular Weight: 189,171 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05863372 CAS-Nummer: 4205-06-5 |