2-[Bis(methylsulphonyl)amino]benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR470206-25G
OR470206-5G
APOSOR470206-25GEA
1300
EUR
APOSOR470206-25G
APOSOR470206-5G
2-[Bis(methylsulphonyl)amino]benzonitrile
2-[Bis(methylsulphonyl)amino]benzonitrile
Formel:
C₉H₁₀N₂O₄S₂ Molecular Weight: 274.317 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01648439 CAS-Nummer: 235100-91-1 |