6-Ethoxy-1,3-dimethyluracil
Lieferant: Apollo Scientific
OR470208-5G
APOSOR470208-5GEA
1330
EUR
APOSOR470208-5G
6-Ethoxy-1,3-dimethyluracil
6-Ethoxy-1,3-dimethyluracil
Formel:
C₈H₁₂N₂O₃ Molecular Weight: 184,192 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11656357 CAS-Nummer: 93787-99-6 |