6-Nitrospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclopentane]-4-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR470220-5G
APOSOR470220-5GEA
1120
EUR
APOSOR470220-5G
6-Nitrospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclopentane]-4-one
6-Nitrospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclopentane]-4-one
Formel:
C₁₂H₁₃N₃O₃ Molecular Weight: 247.25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18651722 CAS-Nummer: 158439-85-1 |