4-Oxospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclobutane]-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR470221-5G
APOSOR470221-5GEA
1220
EUR
APOSOR470221-5G
4-Oxospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclobutane]-5-carbonitrile
4-Oxospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclobutane]-5-carbonitrile
Formel:
C₁₂H₁₁N₃O Molecular Weight: 213.235 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18651724 CAS-Nummer: 1272756-09-8 |