6-Bromospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclobutane]-4-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR470224-5G
APOSOR470224-5GEA 1220 EUR
APOSOR470224-5G
6-Bromospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclobutane]-4-one
6-Bromospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclobutane]-4-one
Formel: C₁₁H₁₁BrN₂O
Molecular Weight: 267,122 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18651728
CAS-Nummer: 1272756-13-4