6-Bromospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclopentane]-4-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR470227-5G
APOSOR470227-5GEA
1120
EUR
APOSOR470227-5G
6-Bromospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclopentane]-4-one
6-Bromospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclopentane]-4-one
Formel:
C₁₂H₁₃BrN₂O Molecular Weight: 281,148 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18651733 CAS-Nummer: 1272756-17-8 |