3-(3-Bromophenyl)-1,4-diazaspiro[4.4]nonan-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR470230-5G
APOSOR470230-5GEA
1120
EUR
APOSOR470230-5G
3-(3-Bromophenyl)-1,4-diazaspiro[4.4]nonan-2-one
3-(3-Bromophenyl)-1,4-diazaspiro[4.4]nonan-2-one
Formel:
C₁₃H₁₅BrN₂O Molecular Weight: 295,175 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18651738 CAS-Nummer: 1272755-85-7 |