3-(3-Nitrophenyl)-1,4-diazaspiro[4.4]nonan-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR470231-5G
APOSOR470231-5GEA
1120
EUR
APOSOR470231-5G
3-(3-Nitrophenyl)-1,4-diazaspiro[4.4]nonan-2-one
3-(3-Nitrophenyl)-1,4-diazaspiro[4.4]nonan-2-one
Formel:
C₁₃H₁₅N₃O₃ Molecular Weight: 261,277 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18651739 CAS-Nummer: 1272755-82-4 |