4-(3-Oxo-1,4-diazaspiro[4.4]non-2-yl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR470232-5G
APOSOR470232-5GEA
1120
EUR
APOSOR470232-5G
4-(3-Oxo-1,4-diazaspiro[4.4]non-2-yl)benzonitrile
4-(3-Oxo-1,4-diazaspiro[4.4]non-2-yl)benzonitrile
Formel:
C₁₄H₁₅N₃O Molecular Weight: 241,288 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18651740 CAS-Nummer: 1272755-80-2 |