3-(2-Bromophenyl)-1,4-diazaspiro[4.4]nonan-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR470233-5G
APOSOR470233-5GEA 1120 EUR
APOSOR470233-5G
3-(2-Bromophenyl)-1,4-diazaspiro[4.4]nonan-2-one
3-(2-Bromophenyl)-1,4-diazaspiro[4.4]nonan-2-one
Formel: C₁₃H₁₅BrN₂O
Molecular Weight: 295,175 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18651741
CAS-Nummer: 1272755-96-0