3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-1,4-diazaspiro[4.4]nonan-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR470234-5G
APOSOR470234-5GEA
1120
EUR
APOSOR470234-5G
3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-1,4-diazaspiro[4.4]nonan-2-one
3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-1,4-diazaspiro[4.4]nonan-2-one
Formel:
C₁₄H₁₈N₂O₃S Molecular Weight: 294,369 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18651743 CAS-Nummer: 1272755-86-8 |