2-(7-Oxo-5,8-diazaspiro[3.4]oct-6-yl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR470235-5G
APOSOR470235-5GEA
1220
EUR
APOSOR470235-5G
2-(7-Oxo-5,8-diazaspiro[3.4]oct-6-yl)benzonitrile
2-(7-Oxo-5,8-diazaspiro[3.4]oct-6-yl)benzonitrile
Formel:
C₁₃H₁₃N₃O Molecular Weight: 227,262 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18651745 CAS-Nummer: 1272755-93-7 |