2-(7-Oxo-5,8-diazaspiro[3.4]oct-6-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470236-5G
APOSOR470236-5GEA
1220
EUR
APOSOR470236-5G
2-(7-Oxo-5,8-diazaspiro[3.4]oct-6-yl)benzoic acid
2-(7-Oxo-5,8-diazaspiro[3.4]oct-6-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₃H₁₄N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18651747 CAS-Nummer: 1272755-83-5 |