7-(3-Bromophenyl)-5,8-diazaspiro[3.4]octan-6-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR470237-5G
APOSOR470237-5GEA
1220
EUR
APOSOR470237-5G
7-(3-Bromophenyl)-5,8-diazaspiro[3.4]octan-6-one
7-(3-Bromophenyl)-5,8-diazaspiro[3.4]octan-6-one
Formel:
C₁₂H₁₃BrN₂O Molecular Weight: 281,148 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18651748 CAS-Nummer: 1272755-87-9 |