4-(7-Oxo-5,8-diazaspiro[3.4]oct-6-yl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR470239-5G
APOSOR470239-5GEA
1220
EUR
APOSOR470239-5G
4-(7-Oxo-5,8-diazaspiro[3.4]oct-6-yl)benzonitrile
4-(7-Oxo-5,8-diazaspiro[3.4]oct-6-yl)benzonitrile
Formel:
C₁₃H₁₃N₃O Molecular Weight: 227,262 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18651750 CAS-Nummer: 1272755-89-1 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)