7-(2-Bromophenyl)-5,8-diazaspiro[3.4]octan-6-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR470240-5G
APOSOR470240-5GEA
1220
EUR
APOSOR470240-5G
7-(2-Bromophenyl)-5,8-diazaspiro[3.4]octan-6-one
7-(2-Bromophenyl)-5,8-diazaspiro[3.4]octan-6-one
Formel:
C₁₂H₁₃BrN₂O Molecular Weight: 281,148 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18651751 CAS-Nummer: 1272755-95-9 |