Methyl 4-(1,1-Dioxothiomorpholino)butyrate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470243-1G
APOSOR470243-1GEA
713
EUR
APOSOR470243-1G
Methyl 4-(1,1-Dioxothiomorpholino)butyrate
Methyl 4-(1,1-Dioxothiomorpholino)butyrate
Formel:
C₉H₁₇NO₄S Molecular Weight: 235,301 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09880001 CAS-Nummer: 1000342-02-8 |