1-Acetylindole-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Acetyl-1H-indole-2-carboxylic acid
OR470244-5G
APOSOR470244-5GEA
1410
EUR
APOSOR470244-5G
1-Acetylindole-2-carboxylic acid
1-Acetylindole-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₉NO₃ Molecular Weight: 203,194 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02258917 CAS-Nummer: 10441-26-6 |