1-Boc-4-hydroxy-4-(nitromethyl)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470249-5G
APOSOR470249-5GEA
1350
EUR
APOSOR470249-5G
1-Boc-4-hydroxy-4-(nitromethyl)piperidine
1-Boc-4-hydroxy-4-(nitromethyl)piperidine
Formel:
C₁₁H₂₀N₂O₅ Molecular Weight: 260,287 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12963548 CAS-Nummer: 819800-93-6 |