4-Benzyloxy-3-nitrobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470253-5G
APOSOR470253-5GEA
601
EUR
APOSOR470253-5G
4-Benzyloxy-3-nitrobenzoic acid
4-Benzyloxy-3-nitrobenzoic acid
Formel:
C₁₄H₁₁NO₅ Molecular Weight: 273,241 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03425435 CAS-Nummer: 17903-89-8 |