1-Methyl-6-nitrobenzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR470255-5G
APOSOR470255-5GEA
1210
EUR
APOSOR470255-5G
1-Methyl-6-nitrobenzimidazole
1-Methyl-6-nitrobenzimidazole
Formel:
C₈H₇N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00962814 CAS-Nummer: 5381-79-3 |