3-(3-Indolyl)-2-methylpropionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470258-5G
APOSOR470258-5GEA
1410
EUR
APOSOR470258-5G
3-(3-Indolyl)-2-methylpropionic acid
3-(3-Indolyl)-2-methylpropionic acid
Formel:
C₁₂H₁₃NO₂ Molecular Weight: 203,237 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01860840 CAS-Nummer: 15142-91-3 |