2-(Phenethoxymethyl)pyrrolidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470261-1G
APOSOR470261-1GEA
713
EUR
APOSOR470261-1G
2-(Phenethoxymethyl)pyrrolidine
2-(Phenethoxymethyl)pyrrolidine
Formel:
C₁₃H₁₉NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06248668 CAS-Nummer: 883546-84-7 |