6-(3-Chlorophenyl)nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470269-5G
APOSOR470269-5GEA
1540
EUR
APOSOR470269-5G
6-(3-Chlorophenyl)nicotinic acid
6-(3-Chlorophenyl)nicotinic acid
Formel:
C₁₂H₈ClNO₂ Molecular Weight: 233.65 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410393 CAS-Nummer: 887976-19-4 |