2-(Boc-amino)-2-(2-naphthyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-(naphthalen-2-yl)acetic acid
OR470271-5G
APOSOR470271-5GEA
1330
EUR
APOSOR470271-5G
2-(Boc-amino)-2-(2-naphthyl)acetic acid
2-(Boc-amino)-2-(2-naphthyl)acetic acid
Formel:
C₁₇H₁₉NO₄ Molecular Weight: 301,337 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02683164 CAS-Nummer: 33741-79-6 |