6-(3-Nitrophenyl)picolinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR470274-5G
APOSOR470274-5GEA
1540
EUR
APOSOR470274-5G
6-(3-Nitrophenyl)picolinsäure
6-(3-Nitrophenyl)picolinsäure
Formel:
C₁₂H₈N₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410075 CAS-Nummer: 80021-34-7 |