[6-(4-Methoxyphenyl)pyridin-3-yl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR470280-5G
APOSOR470280-5GEA
1540
EUR
APOSOR470280-5G
[6-(4-Methoxyphenyl)pyridin-3-yl]methanol
[6-(4-Methoxyphenyl)pyridin-3-yl]methanol
Formel:
C₁₃H₁₃NO₂ Molecular Weight: 215,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410445 CAS-Nummer: 887974-96-1 |