5-(2-Chlorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR470281-5G
APOSOR470281-5GEA
1730
EUR
APOSOR470281-5G
5-(2-Chlorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
5-(2-Chlorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formel:
C₁₂H₈ClNO Molecular Weight: 217,651 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410222 CAS-Nummer: 855301-00-7 |