(8-Phenyl-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl)methanamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470282-5G
APOSOR470282-5GEA
2020
EUR
APOSOR470282-5G
(8-Phenyl-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl)methanamine
(8-Phenyl-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl)methanamine
Formel:
C₁₅H₂₁NO₂ Molecular Weight: 247,333 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410580 CAS-Nummer: 443687-93-2 |