Ethyl 3-(1,4-Benzodioxan-2-yl)-3-oxopropanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470283-5G
APOSOR470283-5GEA
1120
EUR
APOSOR470283-5G
Ethyl 3-(1,4-Benzodioxan-2-yl)-3-oxopropanoate
Ethyl 3-(1,4-Benzodioxan-2-yl)-3-oxopropanoate
Formel:
C₁₃H₁₄O₅ Molecular Weight: 250,247 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07370064 CAS-Nummer: 889955-17-3 |