3-[3-[2-(2-Tetrahydropyranyloxy)ethyl]ureido]thiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470286-5G
APOSOR470286-5GEA 1540 EUR
APOSOR470286-5G
3-[3-[2-(2-Tetrahydropyranyloxy)ethyl]ureido]thiophene-2-carboxylic acid
3-[3-[2-(2-Tetrahydropyranyloxy)ethyl]ureido]thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₈N₂O₅S
Molecular Weight: 314.357 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18433028
CAS-Nummer: 1265892-01-0