Methyl 3-(1-Benzyl-1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridyl)propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470287-1G
APOSOR470287-1GEA
1210
EUR
APOSOR470287-1G
Methyl 3-(1-Benzyl-1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridyl)propanoate
Methyl 3-(1-Benzyl-1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridyl)propanoate
Formel:
C₁₆H₂₁NO₂ Molecular Weight: 259,343 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22423105 CAS-Nummer: 1398534-58-1 |