Methyl 3-(1-Benzyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470288-1G
APOSOR470288-1GEA
1210
EUR
APOSOR470288-1G
Methyl 3-(1-Benzyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)propanoate
Methyl 3-(1-Benzyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)propanoate
Formel:
C₁₆H₂₁NO₂ Molecular Weight: 259,343 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22423106 CAS-Nummer: 1398534-62-7 |