4-(Aminomethyl)-1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(1-Benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)methanamine
OR470289-1G
APOSOR470289-1GEA
1210
EUR
APOSOR470289-1G
4-(Aminomethyl)-1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
4-(Aminomethyl)-1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Formel:
C₁₃H₁₈N₂ Molecular Weight: 202,295 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22423107 CAS-Nummer: 153196-51-1 |