3-(Aminomethyl)-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470290-1G
APOSOR470290-1GEA
1210
EUR
APOSOR470290-1G
3-(Aminomethyl)-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine
3-(Aminomethyl)-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine
Formel:
C₁₃H₁₈N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22423108 CAS-Nummer: 124257-63-2 |