3-Acetamido-5-methylpyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470297-5G
APOSOR470297-5GEA
1540
EUR
APOSOR470297-5G
3-Acetamido-5-methylpyridazine
3-Acetamido-5-methylpyridazine
Formel:
C₇H₉N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19442781 CAS-Nummer: 1314406-52-4 |