2,6-Dihydroxypyridine-4-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470300-5G
APOSOR470300-5GEA
448
EUR
APOSOR470300-5G
2,6-Dihydroxypyridine-4-carboxamide
2,6-Dihydroxypyridine-4-carboxamide
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Molecular Weight: 154,123 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19442785 CAS-Nummer: 14533-64-3 |