Diethyl 2-(6-Methoxy-3-pyridyl)malonate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470301-5G
APOSOR470301-5GEA
997
EUR
APOSOR470301-5G
Diethyl 2-(6-Methoxy-3-pyridyl)malonate
Diethyl 2-(6-Methoxy-3-pyridyl)malonate
Formel:
C₁₃H₁₇NO₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19442788 CAS-Nummer: 902130-84-1 |