3-(Fmoc-amino)-3-(3-tert-butoxyphenyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470325-5G
APOSOR470325-5GEA
1540
EUR
APOSOR470325-5G
3-(Fmoc-amino)-3-(3-tert-butoxyphenyl)propanoic acid
3-(Fmoc-amino)-3-(3-tert-butoxyphenyl)propanoic acid
Formel:
C₂₈H₂₉NO₅ Molecular Weight: 459,534 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02683182 CAS-Nummer: 372144-16-6 |