6-(4-Methoxyphenyl)nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470328-5G
APOSOR470328-5GEA
1540
EUR
APOSOR470328-5G
6-(4-Methoxyphenyl)nicotinic acid
6-(4-Methoxyphenyl)nicotinic acid
Formel:
C₁₃H₁₁NO₃ Molecular Weight: 229.24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410402 CAS-Nummer: 223127-23-9 |