1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(3-chlorophenyl)propane
Lieferant: Apollo Scientific
OR470331-5G
APOSOR470331-5GEA 1540 EUR
APOSOR470331-5G
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(3-chlorophenyl)propane
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(3-chlorophenyl)propane
Formel: C₁₄H₁₉BrClNO₂
Molecular Weight: 348,663 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06410609
CAS-Nummer: 924817-77-6