6-(2-Methoxyphenyl)nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470336-1G
OR470336-5G
OR470336-250MG
APOSOR470336-1GEA
493
EUR
APOSOR470336-1G
APOSOR470336-5G
APOSOR470336-250MG
6-(2-Methoxyphenyl)nicotinic acid
6-(2-Methoxyphenyl)nicotinic acid
Formel:
C₁₃H₁₁NO₃ Molecular Weight: 229.24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410400 CAS-Nummer: 887976-03-6 |