4-(Benzylamino)tetrahydrothiopyran
Lieferant: Apollo Scientific
OR470341-5G
APOSOR470341-5GEA 997 EUR
APOSOR470341-5G
4-(Benzylamino)tetrahydrothiopyran
4-(Benzylamino)tetrahydrothiopyran
Formel: C₁₂H₁₇NS
Molecular Weight: 207,335 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06410637
CAS-Nummer: 887978-08-7