[5-(2-Thienyl)-3-pyridyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(5-(Thiophen-2-yl)pyridin-3-yl)methanol
OR470344-1G
APOSOR470344-1GEA
713
EUR
APOSOR470344-1G
[5-(2-Thienyl)-3-pyridyl]methanol
[5-(2-Thienyl)-3-pyridyl]methanol
Formel:
C₁₀H₉NOS Molecular Weight: 191,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410298 CAS-Nummer: 393861-00-2 |