2-Amino-2-[6-(4-chlorophenyl)-3-pyridyl]acetic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR470345-5G
APOSOR470345-5GEA
1840
EUR
APOSOR470345-5G
2-Amino-2-[6-(4-chlorophenyl)-3-pyridyl]acetic acid hydrochloride
2-Amino-2-[6-(4-chlorophenyl)-3-pyridyl]acetic acid hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₁ClN₂O₂·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07371467 CAS-Nummer: 1137666-85-3 |