4-(Aminomethyl)-4-p-tolylcyclohexanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR470346-5G
APOSOR470346-5GEA
1840
EUR
APOSOR470346-5G
4-(Aminomethyl)-4-p-tolylcyclohexanol
4-(Aminomethyl)-4-p-tolylcyclohexanol
Formel:
C₁₄H₂₁NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410565 CAS-Nummer: 887978-24-7 |