N-(4-Tetrahydropyranylmethyl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470348-5G
APOSOR470348-5GEA
1120
EUR
APOSOR470348-5G
N-(4-Tetrahydropyranylmethyl)benzylamine
N-(4-Tetrahydropyranylmethyl)benzylamine
Formel:
C₁₃H₁₉NO Molecular Weight: 205,296 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07371441 CAS-Nummer: 887978-20-3 |